5-Methoxy-2-methylindole 99+%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO125940050EA 141 EUR
ACRO125940050 ACRO125940010 ACRO125940250
5-Methoxy-2-methylindole 99+%
5-Methoxy-2-methylindole
Kaava: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Sulamispiste: 85…88 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00005620
CAS-numero: 1076-74-0
EINECS: 214-066-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 88 °C
GC ≥99.0 %
Elemental Analysis 27.71 to 35.27 % (C)
Elemental Analysis 14.80 to 18.83 % (S)