Benzothiazole 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO146390050EA 36.8 EUR
ACRO146390050 ACRO146390025 ACRO146392500 ACRO146390010
Benzothiazole 97%
Benzothiazole
Kaava: C₇H₅NS
MW: 135,19 g/mol
Kiehumispiste: 231 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 2 °C
Tiheys: 1,23 g/cm³
Leimahduspiste: >112 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005775
CAS-numero: 95-16-9
EINECS: 202-396-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01108
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear yellow-brown to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6410 to 1.6440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %