2-(2-Butoksietoksi)etanoli 99+%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO149710025EA 74.5 EUR
ACRO149710025 ACRO149710100 ACRO149710010
2-(2-Butoksietoksi)etanoli 99+%
2-(2-Butoksietoksi)etanoli
Kaava: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
MW: 162,23 g/mol
Kiehumispiste: 231 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –68 °C
Tiheys: 0,955 g/cm³
Leimahduspiste: 100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002881
CAS-numero: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 12,01592
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Specific gravity (20°C) 0.952 to 0.958
Acidity (CH3COOH) ≤0.05 %