Isobutyl chloroformate 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO176185000EA 187 EUR
ACRO176185000 ACRO176180250 ACRO176181000
Isobutyl chloroformate 98%
Isobutyl chloroformate
Kaava: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Kiehumispiste: 128,7 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –80 °C
Tiheys: 1,0475 g/cm³
Leimahduspiste: 30 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000642
CAS-numero: 543-27-1
EINECS: 208-840-1
UN: 3489
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,05156
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
GC ≤1.0 % diisobutyl carbonate
Color scale ≤100 APHA
Free acid (HCl) ≤0.5 %