Butyylikloroformiaatti 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO180170010EA 202 EUR
ACRO180170010 ACRO180171000 ACRO180170250
Butyylikloroformiaatti 98%
Butyylikloroformiaatti
Kaava: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Kiehumispiste: 142 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –70 °C
Tiheys: 1,06 g/cm³
Leimahduspiste: 39 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000650
CAS-numero: 592-34-7
EINECS: 209-750-5
UN: 2743
ADR: 6.1,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA