Etyyliklooriformiaatti 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO181080050EA 40.5 EUR
ACRO181080050 ACRO181080025 ACRO181081000 ACRO181085000
Etyyliklooriformiaatti 97%
Etyyliklooriformiaatti
Kaava: C₃H₅ClO₂
MW: 108,52 g/mol
Kiehumispiste: 94 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –81 °C
Tiheys: 1,135 g/cm³
Leimahduspiste: 10 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000644
CAS-numero: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
UN: 1182
ADR: 6.1,
Merck Index: 12,03831
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤100 APHA