Thiophene-3-carbaldehyde 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO187980250EA 167 EUR
ACRO187980250 ACRO187980050 ACRO187981000
Thiophene-3-carbaldehyde 98%
Thiophene-3-carbaldehyde
Kaava: C₅H₄OS
MW: 112,15 g/mol
Kiehumispiste: 194…196 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –30 °C
Tiheys: 1,28 g/cm³
Leimahduspiste: 64 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00005466
CAS-numero: 498-62-4
EINECS: 207-865-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5860 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %