n-Butyllithium 2.5 M in hexanes, AcroSeal™
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
213358000.EA
214
EUR
213358000.
213350500.
213351000.
n-Butyllithium 2.5 M in hexanes, AcroSeal™
n-Butyllithium
Kaava:
C₄H₉Li MW: 64,06 g/mol Kiehumispiste: 60…80 °C (760 mmHg) Sulamispiste: –95 °C Tiheys: 0,69 g/cm³ Leimahduspiste: –21 °C Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00009414 EINECS: 203-698-7 UN: 3394 ADR: 4.2, |
Testitulosten erittely
Appearance | Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Active base | 22.0 to 24.0 % |
Titration Active base | 2.37 to 2.59 M |
Free base | ≤1.2 % |