4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO351760010EA 36.4 EUR
ACRO351760010 ACRO351760250 ACRO351760050
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid 98%
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Kaava: C₉H₁₀O₃
Sulamispiste: 221…226 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016536
CAS-numero: 4919-37-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Off-white to light beige to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 221 to 226 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %