8-Bromocaprylic acid 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO367660500EA 500 EUR
ACRO367660500 ACRO367660100
8-Bromocaprylic acid 95%
8-Bromocaprylic acid
Kaava: BrH₂C(CH₂)₆COOH
MW: 223,11 g/mol
Kiehumispiste: 147…150 °C (2 mmHg)
Sulamispiste: 36…41 °C
Leimahduspiste: >110 °C
MDL numero: MFCD00004430
CAS-numero: 17696-11-6
UN: 3261
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 41 °C
GC ≥94 %