Isoxazole 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO412930500EA 270 EUR
ACRO412930500 ACRO412930100
Isoxazole 99%
Isoxazole
Kaava: C₃H₃NO
MW: 69,06 g/mol
Kiehumispiste: 95 °C
Tiheys: 1,07 g/cm³
Leimahduspiste: 8 °C
MDL numero: MFCD00003149
CAS-numero: 288-14-2
EINECS: 206-018-7
UN: 1993
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %