Neutraalipunainen, pure, certified
Toimittaja: Thermo Scientific
Synonyms: CI 50040
ACRO415491000EA 272 EUR
ACRO415491000 ACRO415490250
Neutraalipunainen, pure, certified
Neutraalipunainen
Kaava: C₁₅H₁₇ClN₄
MW: 288,78 g/mol
Sulamispiste: 290 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012651
CAS-numero: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Index: 12,06571
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %
UV Lambda max 539 to 544 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1 to 1.12
BSC Certification Passes