Dysprosium trichloride hexahydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
11317.06EA 214 EUR
11317.06 11317.14 11317.22
Dysprosium trichloride hexahydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Dysprosium trichloride hexahydrate
Kaava: Cl₃Dy·6H₂O
MW: 376,95 g/mol
Sulamispiste: 163 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010984
CAS-numero: 15059-52-6
EINECS: 233-039-9