Cesiumvetykarbonaatti ≥99.99% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
14234.14EA 207 EUR
14234.14 14234.22
Cesiumvetykarbonaatti ≥99.99% (metals basis)
Cesiumvetykarbonaatti
Kaava: CHCsO₃
Sulamispiste: 175 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010961
CAS-numero: 15519-28-5
EINECS: 249-784-8