Natriumklooriasetaatti ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A12379.30EA 57.2 EUR
A12379.30 A12379.0C A12379.36 A12379.0E
Natriumklooriasetaatti ≥98%
Natriumklooriasetaatti
Kaava: C₂H₂ClNaO₂
MW: 116,48 g/mol
Sulamispiste: ∼ 199 °C (haj. lämpötila)
Leimahduspiste: 270 °C (518 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002684
CAS-numero: 3926-62-3
EINECS: 223-498-3
UN: 2659
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02129