6-Aminobenzothiazole ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A12601.06EA 437 EUR
A12601.06 A12601.03
6-Aminobenzothiazole ≥98%
6-Aminobenzothiazole
Kaava: C₇H₆N₂S
MW: 150,2 g/mol
Sulamispiste: 86…90 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00015461
CAS-numero: 533-30-2
EINECS: 208-559-4