Phenyl chloroformate ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A12618.22EA 84.3 EUR
A12618.22 A12618.30 A12618.36
Phenyl chloroformate ≥99%
Phenyl chloroformate
Kaava: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Kiehumispiste: 188…189 °C
Sulamispiste: –38 °C
Tiheys: 1,246
Leimahduspiste: 76 °C (169 °F)
MDL numero: MFCD00000637
CAS-numero: 1885-14-9
EINECS: 217-547-8
UN: 2746
ADR: 6.1,II