Tetrabutylammonium hydroxide 40% (w/w) metanolissa
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A12626.APEA 385 EUR
A12626.AP A12626.AE A12626.0F
Tetrabutylammonium hydroxide 40% (w/w) metanolissa
Tetrabutylammonium hydroxide
Kaava: C₁₆H₃₇NO
MW: 259,48 g/mol
Tiheys: 0,910
Leimahduspiste: 18 °C (64 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009425
CAS-numero: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 2924
ADR: 3,II