5-Fluoroindole-2-carboxylic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A12794.06EA 333 EUR
A12794.06 A12794.03 A12794.14
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid ≥98%
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Kaava: C₉H₆FNO₂
MW: 179,15 g/mol
Sulamispiste: ∼ 259 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005612
CAS-numero: 399-76-8
EINECS: 206-919-5