Heptyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A13555.22EA 596 EUR
A13555.22 A13555.14
Heptyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Heptyl-4-hydroxybenzoate
Kaava: C₁₄H₂₀O₃
MW: 236,31 g/mol
Sulamispiste: 46…49 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016481
CAS-numero: 1085-12-7
EINECS: 214-115-0