5-Isoxazolecarboxylic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A13739.06EA 508 EUR
A13739.06 A13739.03
5-Isoxazolecarboxylic acid ≥98%
5-Isoxazolecarboxylic acid
Kaava: C₄H₃NO₃
MW: 113,07 g/mol
Sulamispiste: 141…144 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00156151
CAS-numero: 21169-71-1