N-Hydroxyphthalimide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A13862.36EA 292 EUR
A13862.36 A13862.22
N-Hydroxyphthalimide ≥98%
N-Hydroxyphthalimide
Kaava: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Kiehumispiste: 412 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: ∼ 233 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005891
CAS-numero: 524-38-9
EINECS: 208-358-1
Merck Index: 13,04864