N-Phenylmaleimide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A14616.36EA 1650 EUR
A14616.36 A14616.14 A14616.22
N-Phenylmaleimide ≥98%
N-Phenylmaleimide
Kaava: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Kiehumispiste: 162…163 °C (12 mmHg)
Sulamispiste: 87…91 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005502
CAS-numero: 941-69-5
EINECS: 213-382-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07452