tert-Butyl bromoacetate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A14917.09EA 62 EUR
A14917.09 A14917.18 A14917.30
tert-Butyl bromoacetate ≥98%
tert-Butyl bromoacetate
Kaava: BrCH₂COOC(CH₃)₂
MW: 195,06 g/mol
Kiehumispiste: 175 °C
Tiheys: 1,330
Leimahduspiste: 49 °C (120 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000188
CAS-numero: 5292-43-3
EINECS: 226-133-6
ADR: 3,III