2-(2-Butoksietoksi)etanoli ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A16068.0JEA 245 EUR
A16068.0J A16068.AU
2-(2-Butoksietoksi)etanoli ≥99%
2-(2-Butoksietoksi)etanoli
Kaava: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
MW: 162,23 g/mol
Kiehumispiste: 230…232 °C
Sulamispiste: –68 °C
Tiheys: 0,967
Leimahduspiste: 100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002881
CAS-numero: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 13,01556