6-Nitro-1H-indazole ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A16213.36EA 736 EUR
A16213.36 A16213.14 A16213.22
6-Nitro-1H-indazole ≥97%
6-Nitro-1H-indazole
Kaava: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Sulamispiste: 179…182 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005695
CAS-numero: 7597-18-4
EINECS: 231-500-9