Oleyl alcohol tech. 80-85%, Technical Grade
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A18018.22EA 60.8 EUR
A18018.22 A18018.36
Oleyl alcohol tech. 80-85%, Technical Grade
Oleyl alcohol
Kaava: C₁₈H₃₆O
MW: 268,48 g/mol
Kiehumispiste: 206…207 °C (13 mmHg)
Sulamispiste: ∼ 6 °C
Tiheys: 0,849
Leimahduspiste: 180 °C (356 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002993
CAS-numero: 143-28-2
EINECS: 205-597-3
Merck Index: 12,06968