Butyylikloroformiaatti ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
B22215.30EA 105 EUR
B22215.30 B22215.0B B22215.22
Butyylikloroformiaatti ≥98%
Butyylikloroformiaatti
Kaava: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Kiehumispiste: 141…143 °C
Sulamispiste: < –70 °C
Tiheys: 1,060
Leimahduspiste: 39 °C (102 °F)
MDL numero: MFCD00000650
CAS-numero: 592-34-7
EINECS: 209-750-5
UN: 2743
ADR: 6.1,II