5-Hexen-2-one ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B22505.06EA 65.7 EUR
B22505.06 B22505.14
5-Hexen-2-one ≥98%
5-Hexen-2-one
Kaava: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Kiehumispiste: 127…128 °C
Tiheys: 0,847
Leimahduspiste: 23 °C (73 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008793
CAS-numero: 109-49-9
EINECS: 203-675-1
UN: 1224
ADR: 3,III