4-Fluorophthalic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
H31597.09EA
451
EUR
H31597.09
H31597.03
4-Fluorophthalic acid ≥98%
4-Fluorophthalic acid
Kaava:
C₈H₅FO₄ MW: 184,12 g/mol Sulamispiste: 154…158 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD06208213 CAS-numero: 320-97-8 |