N-(3-Bromophenyl)maleimide 96%
Varoitus
H50586.MDEA 184 EUR
H50586.MD H50586.03
N-(3-Bromophenyl)maleimide 96%
N-(3-Bromophenyl)maleimide
Kaava: C₁₀H₆BrNO₂
MW: 252,07 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01026470
CAS-numero: 53534-14-8