N-etyylimaleimidi (NEM) ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L00355.18EA 797 EUR
L00355.18 L00355.09
N-etyylimaleimidi (NEM) ≥98%
N-etyylimaleimidi (NEM)
Kaava: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Kiehumispiste: 209…211 °C
Sulamispiste: 43…46 °C
Leimahduspiste: 73 °C (163 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005509
CAS-numero: 128-53-0
EINECS: 204-892-4
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03855