7-Nitro-1H-indazole ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L07970.14EA 1870 EUR
L07970.14 L07970.03 L07970.06
7-Nitro-1H-indazole ≥98%
7-Nitro-1H-indazole
Kaava: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Sulamispiste: 184…189 °C
Tiheys: 1,56 g/cm³ (293 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00022789
CAS-numero: 2942-42-9
EINECS: 220-934-4