2-Mercaptobenzyl alcohol tech. 90%, Technical Grade
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L11536.03EA 85.2 EUR
L11536.03 L11536.14 L11536.06
2-Mercaptobenzyl alcohol tech. 90%, Technical Grade
2-Mercaptobenzyl alcohol
Kaava: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Kiehumispiste: 94…96 °C (0,2 mmHg)
Sulamispiste: 31…32 °C
Tiheys: 1,210
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014448
CAS-numero: 4521-31-7
EINECS: 000-000-0