5-Hexenoic acid ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L12863.22EA 0 EUR
L12863.22 L12863.03 L12863.06
5-Hexenoic acid ≥99%
5-Hexenoic acid
Kaava: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Kiehumispiste: 107 °C (17 mmHg)
Sulamispiste: –37 °C
Tiheys: 0,961
Leimahduspiste: 104 °C (219 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00046558
CAS-numero: 1577-22-6
UN: 3265
ADR: 8,III