n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane
Toimittaja: Thermo Scientific
L13559.AEEA 148 EUR
L13559.AE L13559.AP
n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane
n-Butyllithium
Kaava: C₄H₉Li
MW: 64,06 g/mol
Tiheys: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –22 °C
MDL numero: MFCD00009414
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2,I