6-(Trifluorimetyyli)indoli ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L17009.03EA 439 EUR
L17009.03 L17009.MD
6-(Trifluorimetyyli)indoli ≥97%
6-(Trifluorimetyyli)indoli
Kaava: C₉H₆F₃N
MW: 185,15 g/mol
Sulamispiste: 101…105 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00272316
CAS-numero: 13544-43-9
EINECS: 000-000-0