5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L17577.06EA 172 EUR
L17577.06
5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid ≥98%
5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid
Kaava: C₅H₅NO₃
MW: 127,1 g/mol
Sulamispiste: 171…173 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01318162
CAS-numero: 3405-77-4
EINECS: 222-289-4