Trisiini
Toimittaja: PanReac AppliChem
Synonyms: 2-((1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acidN-(Trishydroxymethylmethyl)glycine
A1085.0500EA 0 EUR
A1085.0500 A1085.1000 A1085.5000 A1085.0250
Trisiini
Trisiini
Kaava: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
MW: 179,17 g/mol
Sulamispiste: 187 °C
Tiheys: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004277
CAS-numero: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724