Chenodeoxycholic acid
Toimittaja: PanReac AppliChem
A1690.0005EA 208 EUR
A1690.0005
Chenodeoxycholic acid
Chenodeoxycholic acid
Kaava: C₂₄H₄₀O₄
MW: 392,58 g/mol
Sulamispiste: 164,85…165.85 °C
Tiheys: 1,162 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00064142
CAS-numero: 474-25-9
EINECS: 207-481-8
Merck Index: 12,02096