Typpihappo concentrate for dilution to 1 mol vesiliuos, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T. Baker®
Toimittaja: Avantor
Vaara
4868.EA 0 EUR
4868.
Typpihappo concentrate for dilution to 1 mol vesiliuos, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T. Baker®
Typpihappo
Kaava: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Tiheys: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Titer (mol/l) 0.998-1.002