7-Nitro-1H-indazole
Toimittaja: Biotium
00240.EA 204 EUR
00240.
7-Nitro-1H-indazole
7-Nitro-1H-indazole
Kaava: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Sulamispiste: 190 °C
Tiheys: 1,56 g/cm³ (293 °C)
MDL numero: MFCD00022789
CAS-numero: 2942-42-9
EINECS: 220-934-4