N-etyylimaleimidi (NEM), Calbiochem®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
Vaara
34115-5EA 93.3 EUR
34115-5
N-etyylimaleimidi (NEM), Calbiochem®
N-etyylimaleimidi (NEM)
Kaava: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Kiehumispiste: 210 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 46 °C
MDL numero: MFCD00005509
CAS-numero: 128-53-0
EINECS: 204-892-4
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03855