3-Bromo-7-nitro-1H-indazole
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM81345-50EA 106 EUR
CAYM81345-50 CAYM81345-250 CAYM81345-100 CAYM81345-25
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole
Kaava: C₇H₄BrN₃O₂
MW: 242,03 g/mol
Sulamispiste: 176 °C
MDL numero: MFCD00159910
CAS-numero: 74209-34-0