Chenodeoxycholic acid
Toimittaja: EDQM
EDQMC1050000EA 251 EUR
EDQMC1050000
Chenodeoxycholic acid
Chenodeoxycholic acid
Kaava: C₂₄H₄₀O₄
MW: 392,58 g/mol
Sulamispiste: 164,85…165.85 °C
Tiheys: 1,162 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00064142
CAS-numero: 474-25-9
EINECS: 207-481-8
Merck Index: 12,02096