Gemfibrozil

Toimittaja: EDQM

EDQMY0000513EA 251 EUR
EDQMY0000513
Gemfibrozil
Gemfibrozil
Kaava: C₁₅H₂₂O₃
Kiehumispiste: 395 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 59…61 °C
MDL numero: MFCD00079335
CAS-numero: 25812-30-0
EINECS: 247-280-2
Merck Index: 12,04394

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR