Gemfibrozil
Synonyms: CI-719
EDQMY0000514EA 282 EUR
EDQMY0000514
Gemfibrozil
Gemfibrozil
Kaava: C₁₅H₂₂O₃
MW: 250,34 g/mol
Kiehumispiste: 395 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 59…61 °C
MDL numero: MFCD00079335
CAS-numero: 25812-30-0
EINECS: 247-280-2
Merck Index: 12,04394