Kanelialdehydi
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
Varoitus
EHERC11667480EA 92.7 EUR
EHERC11667480
Kanelialdehydi
Kanelialdehydi
Kaava: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Kiehumispiste: 251 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –8 °C
Tiheys: 1,112 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 138 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007000
CAS-numero: 104-55-2
EINECS: 203-213-9
Merck Index: 12,02356