6-Ethyl-o-toluidine
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13348000EA 88.3 EUR
EHERC13348000
6-Ethyl-o-toluidine
6-Ethyl-o-toluidine
Kaava: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Kiehumispiste: 231 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –33 °C
Tiheys: 0,969 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00007752
CAS-numero: 24549-06-2
EINECS: 246-309-6