Fentinahydroksidi
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
Vaara
Synonyms: Trifenyylitinahydroksidi
EHERC13602000EA 72.8 EUR
EHERC13602000
Fentinahydroksidi
Fentinahydroksidi
Kaava: C₁₈H₁₆OSn
MW: 367,03 g/mol
Sulamispiste: 128 °C
Tiheys: 1,54 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00013928
CAS-numero: 76-87-9
EINECS: 200-990-6
UN: 3146
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09875